Learn More
MedChemExpress Rhodamine 110
MedChemExpress Rhodamine 110 is a sensitive and selective substrate for assaying proteinases in solution or inside living cells. The excitation wavelength is 498 nm and the emission wavelength is 521 nm.
66.15€ - 93.15€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
Bersaglio | HBV |
Product Type | Dye Reagents |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16484677
|
MedChemExpress
HY-D0817 |
50 mg |
66.15€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16458906
|
MedChemExpress
HY-D0817 |
100 mg |
93.15€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) | |
Dye Reagents | |
13558-31-1 |
Room temperature | |
HBV | |
366.8 g/mol | |
Rhodamine 110 chloride ∣ RH110 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.