Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B Codice prodotto.: 10396870
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B
Codice prodotto. 10396870
100 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10396870
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132311000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-88-9
Formula molecolare C28H31ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 479.02
Numero MDL MFCD00011931
InChI Key PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Basic Violet 10, C.I. 45170
PubChem CID 6694
ChEBI CHEBI:52334
IUPAC Name [9-(2-carboxyphenyl)-6-(diethylamino)xanthen-3-ylidene]-diethylazanium;chloride
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Specifica
Absorbance 1700 (at lambda min.)
Materiale o nome chimico Rhodamine B
Punto di fusione 210.0°C to 211.0°C
Rapporto di assorbimento 1.1 to 1.6
Beilstein 19, V,8, 669
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 549 to 558nm (in 50:50 IMS:water)
Peso formulazione 479.01
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Green
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0403033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
Numero di lottoA0399717 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
Numero di lottoA0401174 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
Numero di lottoA0397621 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
Numero di lottoA0406611 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number132311000,132315000,132310025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodamine B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B >