Learn More
Rhodium, 5% on carbon, dry, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11448536
Rhodium, 5% on carbon, dry, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11448536
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11448536
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15965.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rhodium, 5% on carbon is a useful reagent for the conversation of nitriles to primary amines and the hydrogenation of aromatic rings, pyridines, aldehydes and sugars. It is also used for the reduction of oximes to amines and for the reduction of nitrobenzene to phenylhydroxylamine using hydrazine hydrate as the hydrogen source.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Rhodium, 5% on carbon is a useful reagent for the conversation of nitriles to primary amines and the hydrogenation of aromatic rings, pyridines, aldehydes and sugars. It is also used for the reduction of oximes to amines and for the reduction of nitrobenzene to phenylhydroxylamine using hydrazine hydrate as the hydrogen source.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents, halogens, chlorine trifluoride and oxygen difluoride.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium
Nota nome 5% on carbon, dry
Numero UN UN1325
Quantità 25 g
Indice di Merck 14,8186
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Odore Odorless
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251540 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2024 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Numero di lotto10242371 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/07/2022 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Numero di lottoM12481 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Numero di lotto10232076 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
Numero di lottoJA0060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA15965.03,A15965.14,A15965.06
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhodium, 5% on carbon, dry
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Carbon, Rhodium
Titolo del prodotto
Rhodium, 5% on carbon, dry, Thermo Scientific Chemicals >