Learn More
Rhodium foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 15477035
Rhodium foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15477035
25 x 25 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
Codice prodotto. 15477035
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045640.FF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium foil
Nota nome 0.025mm (0.001 in.) thick, certified pinhole free
CAS 7440-16-6
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Rh
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Quantità 25 x 25 mm
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
IUPAC Name rhodium
Molecular Weight (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Percent Purity 99.8%
Peso ≈0.2g/25x25mm
Forma Foil
Titolo del prodotto
Rhodium foil, 0.025mm (0.001 in.) thick, 99.8% (metals basis), Thermo Scientific™ >