Learn More
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15471837
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15471837
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
Codice prodotto. 15471837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042866.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium sponge
CAS 7440-16-6
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare Rh
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Numero UN UN3089
Quantità 1 g
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rh]
IUPAC Name rhodium
Molecular Weight (g/mol) 102.91
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
Percent Purity 99.9%
Dimensioni maglia −20 Mesh
Odore Odorless
Forma Sponge
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT31B014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042866.03
Numero di lottoP22E041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042866.03
Numero di lottoH13S034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042866.03
Numero di lottoE17X023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042866.03
Numero di lottoI17J27A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog Number042866.03
Titolo del prodotto
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >