Learn More
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15491007
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15491007
2 g
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
Codice prodotto. 15491007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012073.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-16-6
Formula molecolare Rh
Molecular Weight (g/mol) 102.91
Numero MDL MFCD00011201 MFCD03458392
InChI Key MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fume, on carbon, rhodium, elemental, rodio, black, rhodium, metal, unii-dmk383dsac, on alumina, rh/al2o3, dmk383dsac
PubChem CID 23948
ChEBI CHEBI:33359
IUPAC Name rhodium
SMILES [Rh]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhodium
Colore Gray
Aspetto gray sponge/powder
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Quantità 2 g
Dimensioni maglia -20 Mesh
Odore Odorless
Forma Sponge/Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU23I011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2022 Catalog Number012073.02,012073.04
Numero di lottoP29I039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012073.02,012073.04
Numero di lottoN23H061 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Numero di lottoW18E031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Numero di lottoE01R042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012073.02,012073.04
Titolo del prodotto
Rhodium sponge, -20 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >