Learn More
Ribavirin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Ribavirin, CAS# 36791-04-5, is an antiviral agent and a guanosine analog, which stops viral RNA synthesis and mRNA capping.
82.80€ - 571.00€
Identificatori chimici
CAS | 36791-04-5 |
---|---|
Formula molecolare | C8H12N4O5 |
Molecular Weight (g/mol) | 244.2 |
InChI Key | IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N |
Sinonimo | ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere |
PubChem CID | 37542 |
ChEBI | CHEBI:63580 |
IUPAC Name | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
SMILES | C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15599513
|
Thermo Scientific Acros
460480010 |
1 g |
82.80€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15509523
|
Thermo Scientific Acros
460480050 |
5 g |
227.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15519523
|
Thermo Scientific Acros
460480250 |
25 g |
571.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• Ribavirin is a broad-spectrum antiviral nucleoside analog
• It inhibits viral genome synthesis
Applications
• Ribavirin is an antiviral compound
• Its metabolite, ribavirin 5'-phosphate, inhibits inosine monophosphate dehydrogenase (IMP), which is involved in GTP biosynthesis
Identificatori chimici
36791-04-5 | |
244.2 | |
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere | |
CHEBI:63580 | |
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N |
C8H12N4O5 | |
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N | |
37542 | |
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
Specifica
Ribavirin | |
0.25% max. | |
Authentic | |
Glass Bottle | |
ribavirin, tribavirin, virazole, rebetol, ribavirine, copegus, vilona, ribamide, ribamidil, ribasphere | |
IWUCXVSUMQZMFG-AFCXAGJDSA-N | |
1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-triazole-3-carboxamide | |
37542 | |
244.2 |
36791-04-5 | |
0.5% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
C8H12N4O5 | |
Solubility in water: 142 mg/mL @25°C. | |
C1=NC(=NN1C2C(C(C(O2)CO)O)O)C(=O)N | |
244.2 | |
CHEBI:63580 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
May damage fertility or the unborn child
Reproductive toxicity (category 1B)
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Ribavirin
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only