Learn More
Mettler Toledo™ Cartuccia a nastro
For use with Mettler Toledo pH meters and printers.
Marca:  Mettler Toledo™ 65975
39.19 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10312552
  • 56.40€ / pezzi 2
Edge
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Black ink
  • Contains two ribbons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Printers, pH Meter
Black
2 Ribbons/Pk.
Cartuccia a nastro
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Cartuccia a nastro > Ribbon Cartridge