Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain, Sodium Hydroxide Solution with dropper
Demonstrate amyloid with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain.
Marca:  Epredia™ 88006
Codice prodotto. 12503637
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Alkaline Congo Red solution will stain amyloid orange-to-red and display apple-green birefringence when examined with polarizing microscope
Specifica
Specifica
Hematoxylin
500mL