Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain, Sodium Hydroxide Solution with dropper
Demonstrate amyloid with Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Amyloid Stain.
57.94€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12503637
|
Epredia™
88006 |
Hematoxylin | N/A | ||||||
Descrizione
- Alkaline Congo Red solution will stain amyloid orange-to-red and display apple-green birefringence when examined with polarizing microscope