Learn More
Epredia™ Liquido di Bouin'
Preserve gastrointestinal tract specimens and structures with soft and delicate textures with Epredia™ Bouin's Fluid.
Marca: Epredia™ 57211
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
3.79L | |
Bottiglia da 1 gallone (3.79 l) | |
1 gal. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 1A
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P331-NON provocare il vomito.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methanol, acetic acid, picric acid
Titolo del prodotto
Epredia™ Liquido di Bouin' > 1 Gal. (3.79L) Bottle