Learn More
Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes
For a variety of tissue identification purposes use Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes.
Marca: Epredia™ 3120125
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Features:- Permanent dyes that maintain their original brilliance during routine tissue processing cycles
- Can be used on fresh or formalin-fixed tissues
Uses include:
- Marking surgical margins
- Identifying serial segments of large tissues to ensure proper orientation and embedding
- Maintaining proper tissue orientation for Mohs surgery specimens
- Identification of multiple pieces of tissues processed in the same cassette
Ordering Information:
- Available in black, blue, green, orange, red and yellow in 2 oz. bottles
Specifica
Black | |
Tissue Marking Dye | |
2 oz./ ea. |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: carbon black, ammonium hydroxide, formaldehyde
Titolo del prodotto
Epredia™ Mark-It™ Tissue Marking Dyes > Black