Learn More
Brady™ Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Marca:  Brady™ 311996
Codice prodotto. 17838024
  • 41.30€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Specifica
Specifica
M7-10x4.4-7697-WT
White
Label
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
Rectangle
-40°C to +120°C
0.35 mm
0.173 in.
10 mm
Non-adhesive
Matte
Polyester
Non-sterile
M710, BMP71
500 Labels
-40°F to +248°F
0.0138 in.
4.4 x 10 mm
0.394 in.