Learn More
Brady™ Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
41.30€ - 58.30€
Specifica
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
---|---|
Colore | White |
Finitura | Matte |
Formato | Label |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17838024
|
Brady™
311996 |
4.4 x 10 mm |
41.30€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17898094
|
Brady™
311999 |
4.4 x 12 mm |
48.25€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17837944
|
Brady™
312001 |
4.4 x 16 mm |
50.25€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17877944
|
Brady™
312004 |
4.4 x 23 mm |
52.30€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17867944
|
Brady™
312006 |
4.4 x 30.63 mm |
58.30€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Specifica
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyester | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
500 Labels | |
-40°F to +248°F | |
0.0138 in. | |
0.173 in. |
White | |
Label | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
Rectangle | |
-40°C to +120°C | |
0.35 mm |