Learn More
Brady™ Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Marca:  Brady™ 312000
Codice prodotto. 17847944
  • 51.70€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
  • Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
  • Legend can be changed before or after termination
Specifica
Specifica
M7-16x4.4-7696-WT
White
Tape
Wire and Cable Markers
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling
1 Label
-40°F to +158°F
0.0098 in.
4.4 x 16 mm
0.63 in.
Non-adhesive
Gloss
Vinyl
Non-sterile
M710, BMP71
500 Labels
-40°C to +70°C
0.249 mm
0.17 in.
16 mm