Learn More
Brady™ Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
Inserti marcafili Rigid DuraSleeve per M710
42.45€ - 59.95€
Specifica
Tipo di adesivo | Non-adhesive |
---|---|
Finitura | Gloss |
Formato | Tape |
Materiale | Vinyl |
Product Type | Wire and Cable Markers |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensions (LxW) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17828024
|
Brady™
311994 |
White | 4.4 x 10 mm |
42.45€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17888094
|
Brady™
311997 |
White | 4.4 x 12 mm |
49.60€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17847944
|
Brady™
312000 |
White | 4.4 x 16 mm |
51.70€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17858024
|
Brady™
312002 |
White | 4.4 x 23 mm |
53.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17857944
|
Brady™
312005 |
White | 4.4 x 30 mm |
59.95€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17858094
|
Brady™
311995 |
Yellow | 4.4 x 10 mm |
42.45€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17887854
|
Brady™
311998 |
Yellow | 4.4 x 12 mm |
49.60€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17868094
|
Brady™
312003 |
Yellow | 4.4 x 23 mm |
53.75€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Brady™ DuraSleeve™ printable inserts create a durable legend
- Rigid construction of the DuraSleeve™ wire marking system provides inserts that can easily be inserted into a clean carrier
- Legend can be changed before or after termination
Specifica
Non-adhesive | |
Tape | |
Wire and Cable Markers | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling | |
1 Label | |
-40°F to +158°F | |
0.0098 in. | |
0.17 in. |
Gloss | |
Vinyl | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
500 Labels | |
-40°C to +70°C | |
0.249 mm |