Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, lactate-buffered
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J67572.K2
177.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15408769
  • 177.89€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ringer's Solution
1 L
Flacone in plastica
Liquid
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoY27K516 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/12/2024 Catalog NumberJ67572.AP,J67572.K2
Numero di lottoW21K518 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/10/2024 Catalog NumberJ67572.AP,J67572.K2
Numero di lottoQ04K545 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog NumberJ67572.AP,J67572.K2
Numero di lottoN28K576 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/03/2024 Catalog NumberJ67572.AP,J67572.K2
Numero di lottoZ26J587 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog NumberJ67572.AP,J67572.K2
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, lactate-buffered > 1L