Learn More
Ansell Ringers R075 PVC-Coated Chemical Resistant/Waterproof Impact Gloves - Extended Cuff
Guanto di protezione contro gli impatti con resistenza chimica e contro il taglio, con polso allungato
720.00€
Specifica
ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
---|---|
Certifications/Compliance (Europe) | EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | PVC |
Colore | Hi-vis Red |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16609073
|
Ansell
075-08 |
Small |
720.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16619073
|
Ansell
075-10 |
Large |
720.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16629073
|
Ansell
075-12 |
2X-Large |
720.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protezione in TPR contro gli impatti sulla parte superiore della mano e su tutta la lunghezza del dito
- Rivestimento in PVC per resistenza chimica e impermeabilità
- La fodera interna offre una resistenza totale contro il taglio
- Rivestimento testurizzato di lunga durata sul palmo per una presa migliorata
- Classificato CE per EN 374-1: A (metanolo) J (n-eptano) K (idrossido di sodio 40%) L (acido solforico 96%) M (acido nitrico) O (ammoniaca)
- Guanto con polso lungo per tenere i detriti lontani dalle mani
Specifica
ANSI 5 | |
PVC | |
ANSI A3 | |
DuPont™ Aramid Fibers | |
Type A | |
Yes | |
R-075 |
EN 374_2003 Microorganism, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Hi-vis Red | |
Fully Textured | |
4441CP | |
KLMOPT | |
Gauntlet |