missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Marca: Medchem Express HY-116009
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.Specifica
RMC-4550 | |
Light Yellow | |
C21H26Cl2N4O2 | |
DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM) | |
437.36 | |
98.61% | |
Powder |
2172651-73-7 | |
Research | |
100 mg | |
ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl | |
437.36 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto