Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
199.80€ - 2191.05€
Specifica
CAS | 2172651-73-7 |
---|---|
Formula molecolare | C21H26Cl2N4O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 437.36 |
Percent Purity | 98.61% |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16464858
|
Medchem Express
HY-116009 |
10 mg |
332.10€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16435646
|
Medchem Express
HY-116009 |
100 mg |
2191.05€
100mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16431117
|
Medchem Express
HY-116009 |
50 mg |
1262.25€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16457607
|
Medchem Express
HY-116009 |
5 mg |
199.80€
5mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.Specifica
2172651-73-7 | |
C21H26Cl2N4O2 | |
437.36 | |
98.61% |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.