Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Marca: Medchem Express HY-116009
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.Specifica
RMC-4550 | |
Light Yellow | |
C21H26Cl2N4O2 | |
DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM) | |
437.36 | |
98.61% | |
Powder |
2172651-73-7 | |
Research | |
5 mg | |
ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl | |
437.36 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Research purposes only