Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 48-8071 fumarate
2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor; blocks cholesterol synthesis
Marca:  Tocris Bioscience™ 5389/50
Codice prodotto. 18712418
  • 596.00€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ro 48-8071 fumarate is a 2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor (IC50 = 6.5 nM); blocks cholesterol synthesis in HepG2 cells. Reduces viability of breast cancer cell lines. Also inhibits Ebola virus (EBOV) cell entry (IC50 = 1.74 μM).
Specifica
Specifica
99%
189197-69-1
50 mg
M.W. (Observed): 564.44
(4-Bromophenyl)[2-fluoro-4-[[6-(methyl-2-propen-1-ylamino)hexyl]oxy]phenyl]methanone
4°C
Ro 48-8071 fumarate
Ro 48-8071 fumarate
For Research Use Only