Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 48-8071 fumarate
2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor; blocks cholesterol synthesis
166.00€ - 596.00€
Specifica
Purezza | 99% |
---|---|
Formula molecolare | (4-Bromophenyl)[2-fluoro-4-[[6-(methyl-2-propen-1-ylamino)hexyl]oxy]phenyl]methanone |
CAS | 189197-69-1 |
Content And Storage | 4°C |
Product Type | Ro 48-8071 fumarate |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18712418
|
Tocris Bioscience™
5389/50 |
50 mg |
596.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18797548
|
Tocris Bioscience™
5389/10 |
10 mg |
166.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor (IC50 = 6.5 nM); blocks cholesterol synthesis in HepG2 cells. Reduces viability of breast cancer cell lines. Also inhibits Ebola virus (EBOV) cell entry (IC50 = 1.74 μM).Specifica
99% | |
189197-69-1 | |
Ro 48-8071 fumarate | |
Ro 48-8071 fumarate |
(4-Bromophenyl)[2-fluoro-4-[[6-(methyl-2-propen-1-ylamino)hexyl]oxy]phenyl]methanone | |
4°C | |
M.W. (Observed): 564.44 |
For Research Use Only