Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 48-8071 fumarate
2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor; blocks cholesterol synthesis
Marca: Tocris Bioscience™ 5389/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ro 48-8071 fumarate is a 2,3-Oxidosqualene cyclase (OSC) inhibitor (IC50 = 6.5 nM); blocks cholesterol synthesis in HepG2 cells. Reduces viability of breast cancer cell lines. Also inhibits Ebola virus (EBOV) cell entry (IC50 = 1.74 μM).Specifica
99% | |
189197-69-1 | |
10 mg | |
M.W. (Observed): 564.44 |
(4-Bromophenyl)[2-fluoro-4-[[6-(methyl-2-propen-1-ylamino)hexyl]oxy]phenyl]methanone | |
4°C | |
Ro 48-8071 fumarate | |
Ro 48-8071 fumarate |
Titolo del prodotto
For Research Use Only