Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, high purity, Biological stain Codice prodotto.: 10504654
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, high purity, Biological stain
Codice prodotto. 10504654
25 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10504654
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189450250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 632-69-9
Formula molecolare C20H4Cl4I4Na2O5
Molecular Weight (g/mol) 1019.644
Numero MDL MFCD00005043
InChI Key DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC Name sodium;4,5,6,7-tetrachloro-3',6'-dihydroxy-2',4',5',7'-tetraiodospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
SMILES C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Rose Bengal
Rapporto di assorbimento 1.21 to 1.95
Contenuto di colorante 80% min.
Intervallo percentuale saggio 85%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble (36%).
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 540 to 550nm (in water)
Peso formulazione 1017.65
Perdita all'essiccatura 10% max. (105°C)
Percent Purity 85%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Bordeaux/Red to Brown/Red
Quantità 25 g
Punto d'infiammabilità >92°C
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rose Bengal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, pure, high purity, Biological stain >