Learn More
Hirschmann™ Rotarus™ MKF Multi-Channel Pump Head
For use in Rotarus persistaltic pumps.
Marca:  Hirschmann™ 951108021
Codice prodotto. 15633516
  • 4320.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 8 channels
  • 4 rolls
  • Aids in cost-effective, rapid delivery in high flow rates
  • Ideal for flexible applications
Specifica
Specifica
MKF 8-4
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Rotarus™ MKF Multi-Channel Pump Head > 8 channels, 4 rolls