Learn More
Pyrex™ Adattatore per testa di distillazione per evaporatore rotante Quickfit™
Protects against foaming products that may seep into a condenser. ™™
106.00€ - 509.00€
Specifica
Descrizione Anti-climb
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rotary evaporators
Quantità 1 Each
Volume (sistema metrico) 150 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Rastremazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Rastremazione Prezzo Quantità e disponibilità  
12994065
Vedere i documenti
Pyrex™
SH15/24
Cone: 24/29, Socket: 29/32
106.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12904075
Vedere i documenti
Pyrex™
SH15/29
Cone: 29/32, Socket: 29/32
134.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15577960
Vedere i documenti
Pyrex™
SH15/19
Cone: 19/26, Socket: 29/32
509.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 06-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Per gli evaporatori a rotazione
  • Evita l'ingresso di liquidi nel condensatore
  • Utile per liquidi schiumogeni
  • Splash heads feature a 29/32 socket
Specifica
Specifica
Anti-climb
Rotary evaporators
150 mL
Borosilicate Glass
1 Each
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Pyrex™ Adattatore per testa di distillazione per evaporatore rotante Quickfit™