Learn More
IKA™ ROTAVISC Standard Spindle
Standard spindle designed for use with IKA™ ROTAVISC Viscometers.
Marca: IKA™ 0025006828
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Quick coupling
- Hook hitch
- M2.5 left-handed thread
Specifica
Standard Spindle | |
IKA™ ROTAVISC Viscometer | |
SP-1 Standard Spindle | |
AISI 316L |