Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 for Centrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 for Centrifuge 5425 offers an outstanding feature set for a broad range of applications in the field of molecular and cell biology as well as protein biochemistry.
Marca: Eppendorf™ 5495505008
925.20 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Rotor for Eppendorf Centrifuge 5425
- Max capacity: 10 Eppendorf Tubes™ 5.0mL (snap and screw caps)
- Aerosol-tight with Eppendorf QuickLock™ lid
- Max. speed: 21,300 x g (15,060rpm)
Specifica
Aluminum | |
10 x 5.0 mL Tubes (Snap and Screw Cap) | |
Aerosol-tight QuickLock rotor lid | |
Aerosol-tight |
Rotore ad angolo fisso | |
Eppendorf 5425 | |
10 |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 for Centrifuge 5425 > Number of Places: 10