Learn More
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Designed for use with Eppendorf Centrifuges
Marca:  Eppendorf™ 5702705004
527.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10379901
  • 538.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Maximum speed: 2,750 × g (4,400 rpm)
  • High capacity rotor for 20 × 15mL conical tubes or 30 × 15mL glass tubes
  • Inserts for 15 mL conical tubes and rubber mats for use with glass tubes are included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aluminum
2,750 x g
F-35-30-17
10 steel sleeves for 15mL vessels, with 10 adapters for conical tubes and 10 rubber mats for round-bottom tubes
Rotor w/ 10 steel sleeves for 15 mL vessels
4,400 rpm
45°
10
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17 > Number of Places: 10; Includes: 30 x 15mL buckets