Learn More
Eppendorf™ Rotor for Centrifuges 5910 Ri and 5920 R
Eppendorf Rotor for Centrifuge 5910 Ri and 5920 R-precision in refrigerated large-capacity centrifugation. Tailor your experiments with varied capacities and speeds, buckets and adaptors for efficient sample processing. Ideal for high-throughput applications, ensuring accuracy and reproducibility.
1525.00€ - 4820.00€
Specifica
Tipo Rotor
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuges 5910 Ri and 5920 R
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Capacità Velocità max RCF max Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Velocità max RCF max Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15718379
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895130003
20 × 5 mL 13,100 rpm 20,913 x g Eppendorf QuickLock™ Rotor Lid
1555.00€
Pezzo
15758369
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895120008
4 x 750 mL 4,700 rpm 4,800 x g Round Buckets
3320.00€
Pezzo
15768369
Vedere i documenti
Eppendorf™
5895121004
4 x 750 mL 4,700 rpm 4,800 x g Without Buckets
1525.00€
Pezzo
15633797
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895135005
48 x 2 mL 13,700 rpm 21,194 x g Eppendorf QuickLock™ Rotor Lid
1555.00€
Pezzo
15674614
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895150004
6 × 50 mL 13,500 rpm 20,130 x g Rotor Lid
2530.00€
Pezzo
15863212
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895200001
4 to 750 mL 4500 rpm 4,347 x g Universal Buckets
3945.00€
Pezzo
15873212
Vedere i documenti
Eppendorf™
5895201008
4 x 1,000 mL 4,500 rpm 4,347 x g Without Buckets
1760.00€
Pezzo
16202411
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Eppendorf™
5895175007
6 × 250 mL 10,100 rpm 15,054 x g Eppendorf QuickLock™ Rotor Lid
4820.00€
Descrizione
  • Precision-engineered for optimal sample separation.
  • All fixed-angle rotors, rotor lids, buckets, caps and adapters can be autoclaved (121°C, 20 min.).
  • Accessories (adaptors and buckets) further customize your centrifuge setup.
  • Aerosol-tight options available.
Specifica
Specifica
Rotor
Centrifuges 5910 Ri and 5920 R
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor for Centrifuges 5910 Ri and 5920 R