Learn More
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR for Centrifuge 5425
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR for Centrifuge 5425 offers an outstanding feature set for a broad range of applications in the field of molecular and cell biology as well as protein biochemistry.
Marca:  Eppendorf™ 5495512004
726.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15881545
  • 753.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Swing bucket rotor for Eppendorf Centrifuge 5425
  • Includes buckets
  • Max. capacity: 12 x 8 PCR strips 0.1/0.2mL or 4 x 1/4 twin.tec™ PCR plate 96, unskirted divisible or 96 x PCR tubes with 0.2mL
  • Max. speed: 3,217 x g (6.000rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Aluminum
96 x 0.2 mL PCR Tubes, 12 x 8-well PCR-strips
4 swing-buckets
Rotore oscillante
Eppendorf 5425
96
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR for Centrifuge 5425 > Number of Places: 96