Learn More
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico
Manufactured from polypropylene for excellent chemical and thermal resistance. Falcon™Round-Bottom Polypropylene Tubes are tested to withstand 3000 x g centrifugation.
107.00€ - 195.28€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Descrizione | 3000 x G |
Materiale | Polypropylene |
Monouso | Single-use |
Graduated | No |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Sterilità | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10538272
![]() ![]() |
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Sterile | 17 mm |
195.28€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 27-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15227843
![]() |
Falcon™
352018 |
14 mL | 100 mm | Sterile | 17 mm | N/A | ||||||
10519901
![]() ![]() |
Falcon™
352002 |
5 ml | 75 mm | Non-sterile | 12 mm |
107.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10655411
![]() |
Falcon™
352053 |
5 ml | 75 mm | Prodotto sterile | 12 mm |
175.72€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Widely used and referenced in laboratory protocols
- Sterile, nonpyrogenicity tested to less than 0.1 EU/mL (Cat. No. 352002 non-sterile)
The foundation for consistent research results
- Provide reliable containment of laboratory fluid samples
- Polypropylene tubes are best suited for applications requiring greater thermal and chemical stability
- Medical-style packaging materials
- 3,000 RCF rating (RCF claims refer to Relative Centrifugal Force measured in g-force for materials with a specific gravity of 1.0, used in an appropriate rotor with correct cushion and safety precautions. Tubes used with organic solvents at temperatures below 0°C may have lower RCF ratings.)
- 17 x 100 mm tubes have blue printed graduations and white writing patch
- Tube dimensions and volumes are approximate
Specifica
Clear | |
Polypropylene | |
No | |
Test Tube |
3000 x G | |
Single-use | |
Not Included |
Titolo del prodotto
Falcon™ Provette in polipropilene a fondo sferico