Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
N. per confezione | 20Pack |
Quantità | Confezione da 20 |
Bocca | Stretta |
Forma | Rotondo |
Altezza (sistema metrico) | 215.6 mm |
Product Type | Alpha Bottle |
Diametro (sistema metrico) | 97.5 mm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bottiglie tonde in vetro a bocca stretta >