Learn More
Abeba™ Rubber 5200 Shoes
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
Marca:  Abeba™ 5200/37
59.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15396681
  • 72.50€ / 1 paio
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Smooth leather white
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Leather
Slip-resistant
5200
White
37
Rubber