Learn More
Abeba™ Rubber 5200 Shoes
ESD dissipative shoe is acid and base resistant.
72.50€ - 74.65€
Specifica
Certificazione/Conformità CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Colore White
Materiale Leather
Caratteristiche suola Slip-resistant
Materiale suola Rubber
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15631838
Vedere i documenti
Abeba™
5200/36
36
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15396681
Vedere i documenti
Abeba™
5200/37
37
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15306691
Vedere i documenti
Abeba™
5200/38
38
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15641838
Vedere i documenti
Abeba™
5200/39
39
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15326691
Vedere i documenti
Abeba™
5200/40
40
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15346691
Vedere i documenti
Abeba™
5200/41
41
74.65€
1 paio
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15356691
Vedere i documenti
Abeba™
5200/42
42
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15386691
Vedere i documenti
Abeba™
5200/43
43
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15346701
Vedere i documenti
Abeba™
5200/44
44
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15382335
Vedere i documenti
Abeba™
5200/45
45
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15392335
Vedere i documenti
Abeba™
5200/46
46
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15302345
Vedere i documenti
Abeba™
5200/47
47
72.50€
1 paio
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
  • Smooth leather white
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Leather top layer
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
Leather
Rubber
White
Slip-resistant
5200
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Abeba™ Rubber 5200 Shoes