Learn More
Abeba™ Rubber 9250 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
Marca: Abeba™ 9250/39
48.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- Dark blue
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leather | |
Slip-resistant | |
9250 |
Blue | |
39 | |
Rubber |