Learn More
Abeba™ Rubber 9250 Shoes
Acid and base resistant. Rubber sole provides high slip resistance.
69.65€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Colore | Blue |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Materiale suola | Rubber |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15445713
|
Abeba™
9250/36 |
36 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15455713
|
Abeba™
9250/37 |
37 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15465713
|
Abeba™
9250/38 |
38 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15475713
|
Abeba™
9250/39 |
39 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15485713
|
Abeba™
9250/40 |
40 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15495713
|
Abeba™
9250/41 |
41 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15415723
|
Abeba™
9250/42 |
42 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15425723
|
Abeba™
9250/43 |
43 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15435723
|
Abeba™
9250/44 |
44 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15673208
|
Abeba™
9250/45 |
45 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15683208
|
Abeba™
9250/46 |
46 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15693208
|
Abeba™
9250/47 |
47 |
69.65€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- Dark blue
- PU midsole
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Leather insole
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leather | |
Rubber |
Blue | |
Slip-resistant | |
9250 |