Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers
Get assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Marca: Thermo Scientific™ 88882120
19.19 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Assorted accessories for Digital Vortex Mixers
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Servizi
2 anni
Specifica
Rubber Platform | |
82 x 16.5 mm | |
Rubber Platform |
Plastic | |
Black | |
Digital Vortex mixer |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers >