Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
For use in education, homebrewing and arts and crafts industries.
Marca:  Fisherbrand™ CB047.5/S/Z
Codice prodotto. 12316477
  • 20.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Available in different sizes
Specifica
Specifica
Confezione da 10
50 mm
Tappo in sughero
47.5 mm
sughero
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi di sughero > Base Diameter: 47.5mm