Learn More
Fisherbrand™ Tappi di sughero
For use in education, homebrewing and arts and crafts industries.
Marca:  Fisherbrand™ CB038/S/Z
Codice prodotto. 12386467
  • 12.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Available in different sizes
Specifica
Specifica
32 mm
38 mm
sughero
Confezione da 10
41.5 mm
Tappo in sughero
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi di sughero > Base Diameter: 38mm