Learn More
Rubidium chloride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used in testing for perchloric acid in laboratories, and is a source of rubidium. Rubidium chloride is used as a catalyst and additive in petrol. It has been employed to prepare molecular nanowires for nanoscale devices. Thin layer of rubidium chloride enhance the attributes of organic light-emitting diodes. Rubidium chloride also plays an essential role for enhancement in the memory storage property. It is an excellent non-invasive biomarker, and used in biomedical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1390°C |
Materiale o nome chimico | Rubidium chloride |
Punto di fusione | 718°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 5 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% (metals basis) |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Indice di Merck | 14,8284 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water; Practically insoluble in alcohol. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
U14K024 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | 012892.14,012892.06,012892.22 |
R28K002 | Certificato di analisi | 29/07/2024 | 012892.14,012892.06,012892.22 |
P21K001 | Certificato di analisi | 04/04/2024 | 012892.14,012892.06,012892.22 |
P07I040 | Certificato di analisi | 27/12/2023 | 012892.14,012892.06,012892.22 |
R23I052 | Certificato di analisi | 17/11/2022 | 012892.14,012892.06,012892.22 |