Learn More
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376997
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376997
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11376997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010851.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rubidium chloride is the mostly used rubidium compound, and finds its applications in various fields ranging from electrochemistry to molecular biology. It is used as a non-invasive biomarker, anergic and apathetic depressives in the field of biology; In addition, appropriate preparation of this salt is used as a radioactive isotope to study the perfusion of heart muscle. In the field of biochemistry, it is used to induce cells to take up DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-11-9
Formula molecolare ClRb
Molecular Weight (g/mol) 120.92
Numero MDL MFCD00011187
InChI Key FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 62683
ChEBI CHEBI:78672
IUPAC Name rubidium(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Rb+]
Specifica
Punti di ebollizione 1390°C
Materiale o nome chimico Rubidium chloride
Punto di fusione 718°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Aggregates
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.975% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 120.92
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.493
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White crystals
Densità 2.8
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU10I028 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2022 Catalog Number010851.09,010851.18
Numero di lottoX08H042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/08/2022 Catalog Number010851.09,010851.18
Numero di lottoY27E049 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010851.09,010851.18
Numero di lotto21980 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010851.09,010851.18
Numero di lotto23585 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number010851.09,010851.18
Titolo del prodotto
Rubidium chloride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >