Learn More
Rubidium fluoride, 99.1% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
It is used as raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Rubidium fluoride |
Punto di fusione | 795°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 10 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Formula lineare | RbF |
Numero UN | UN3288 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. (1306g/L at 20°C). |
Peso formulazione | 104.47 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253527 | Certificato di analisi | 25/12/2024 | 047144.09,047144.18 |
S06F047 | Certificato di analisi | 25/11/2024 | 047144.09,047144.18 |
U31D036 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 047144.09,047144.18 |
W30C023 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | 047144.09,047144.18 |
M05C016 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | 047144.09,047144.18 |
Sicurezza e movimentazione
- Rubidium fluoride
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Rubidium fluoride (RbF)