Learn More
Rubidium fluoride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11327607
Rubidium fluoride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11327607
10 g
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Codice prodotto. 11327607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012873.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
As raw materials for preparation of rubidium metal and various rubidium salts, for the manufacturing of catalyst and for the manufacturing of high energy density micro cells and crystal scintillation counters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13446-74-7
Formula molecolare FRb
Molecular Weight (g/mol) 104.466
Numero MDL MFCD00011191
InChI Key AHLATJUETSFVIM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium fluoride, rubidium fluoride rbf, rubidium monofluoride, rubidium 1+ fluoride, rubidium 1+ ion fluoride, rubidium fluoride, anhydrous, unii-63564tnj4r, acmc-20ajsd, rubidium i fluoride, rubidium fluoride, rbfVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 83473
IUPAC Name rubidium(1+);fluoride
SMILES [F-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium fluoride
Punto di fusione 795°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare RbF
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Peso formulazione 104.47
Percent Purity 99.975%
Grado Puratronic™
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.398
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.557 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU30J013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/09/2023 Catalog Number012873.09
Numero di lottoP21I007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012873.09
Numero di lottoN05F004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number012873.09
Numero di lotto23471 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012873.09
Numero di lottoZ06F019 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012873.09
Titolo del prodotto
Rubidium fluoride, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >