Learn More
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11306858
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11306858
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 11306858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013481.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Oxidative chlorination catalyst
Oxidative chlorination catalyst.Rubidium hydroxide hydrate is used in fireworks in place of pure rubidium to get violet color, thereby it prevents the waste of expensive element rubidium. It acts as an intermediate in the synthesis of other rubidium compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12026-05-0
Formula molecolare HORb
Molecular Weight (g/mol) 102.48
Numero MDL MFCD00011194
InChI Key CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo rubidium hydroxide hydrate, rb.ho.h2o, rubidium hydroxide monohydrate, rubidium hydroxide-water 1/1/1, rubidium 1+ ion hydrate hydroxide, rubidium hydroxide rb oh , hydrate 9ci, rubidium hydroxide hydrate, fused solid-rbVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 16212572
IUPAC Name rubidium(1+);hydroxide;hydrate
SMILES [OH-].[Rb+]
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium hydroxide hydrate
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare RbOH·xH2O
Numero UN UN2678
Indice di Merck 14,8285
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 102.48 (Anhydrous)
Percent Purity 99%
Sensibilità Hygroscopic
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ20K034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/12/2024 Catalog Number013481.14,013481.06
Numero di lottoN20K033 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/03/2024 Catalog Number013481.14,013481.06
Numero di lottoN02K030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2024 Catalog Number013481.14,013481.06
Numero di lottoS14J044 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2023 Catalog Number013481.14,013481,013481.06
Numero di lottoP13J031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number013481.14,013481.06
Titolo del prodotto
Rubidium hydroxide hydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >