Learn More
Rubidium nitrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11397617
Rubidium nitrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397617
250 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11397617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012889.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Rubidium nitrate used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions as a colorant and an oxidizer. It is also used as a raw material for preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, for manufacture of catalysts and in scintillation counters. It is rarely used in fireworks to produce a red-violet colour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13126-12-0
Formula molecolare NO3Rb
Molecular Weight (g/mol) 147.47
Numero MDL MFCD00011193
InChI Key RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rubidium nitrate, nitric acid, rubidium salt, nitric acid, rubidium salt 1:1, rubidium 1+ nitrate, rubidium 1+ nitronate, acmc-1c2ua, rubidium 1+ ion nitronate, rubidium nitrate, puratronic, rubidium nitrate-rb, rubidium 1+ ion nitrate
PubChem CID 25731
IUPAC Name rubidium(1+);nitrate
SMILES [Rb+].[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Rubidium nitrate
Punto di fusione 310°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 250 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN1477
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Very soluble in nitric acid.
Peso formulazione 147.47
Percent Purity 99.8%
Indice di rifrazione 1.52
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.11 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN16J001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2023 Catalog Number012889.30,012889.18,012889.09
Numero di lottoB04N11 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012889.30,012889.18,012889.09
Numero di lottoG12L31 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012889.30,012889.18,012889.09
Numero di lottoT25D092 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012889.30,012889.18,012889.09
Numero di lottoM19H003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number012889.30,012889.18,012889.09
Titolo del prodotto
Rubidium nitrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >