Learn More
Rubidium nitrate, Puratronic™, 99.975% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Rubidium nitrate is used in infrared radiation producing pyrotechnic compositions. It acts as a colorant and an oxidizer especially in decoys and illumination flares. Further, it is employed as a starting material in the preparation of other rubidium compounds and rubidium metal, which is utilized for the preparation of catalysts and in scintillation counters. In addition to this, it is used in fireworks to produce a red-violet color.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Rubidium nitrate |
Punto di fusione | 310°C |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 10 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN1477 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and nitric acid. Slightly soluble in acetone. |
IUPAC Name | rubidium(1+);nitrate |
Peso formulazione | 147.47 |
Percent Purity | 99.975% |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z05K010 | Certificato di analisi | 06/12/2024 | 010852.18,010852.09 |
T08I007 | Certificato di analisi | 08/08/2022 | 010852.18,010852.09 |
22235 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010852.18,010852.09 |
23410 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010852.18,010852.09 |
U23F027 | Certificato di analisi | 12/11/2021 | 010852.18,010852.09 |