Learn More
Rubidium sulfate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Rubidium sulfate is used in hematology stain. It is also used as the raw materials for making kinds of Rubidium salts. It is fused on a ceramic bead and used as thermoionic detector. It is also used as a cathartic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Rubidium sulfate |
Punto di fusione | 1050°C |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 500 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Sinonimo | rubidium sulfate, rubidium sulphate, dirubidium sulfate, rubidium sulfate rb2so4, sulfuric acid, dirubidium salt, rubidium sulfate rb2 so4, dirubidium 1+ sulfate, rubidiumsulfat, sulfuric acid, rubidium salt 1:2, rubidium 1+ sulfate |
Informazioni di solubilità | Soluble in water (424mg/ml at 10°C). |
Peso formulazione | 267 |
Percent Purity | 99% |
Odore | Odorless |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W06J054 | Certificato di analisi | 21/09/2023 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
R12J008 | Certificato di analisi | 22/05/2023 | 013493.36 |
P13J002 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | 013493.36 |
X27H020 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 013493.22,013493.14,013493.36 |
D21K13 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | 013493.22,013493.14,013493.36 |