Learn More
Fisherbrand™ Rulers
Moulded in white plastic.
58.70€
Specifica
Colore | White |
---|---|
Materiale | Plastic |
Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
Spessore | 6 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di bilancia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di bilancia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12979074
|
Fisherbrand™
Z8704/8204 |
Metric and English |
58.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12989074
|
Fisherbrand™
Z7904/8304 |
Metric |
58.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- 6mm thick by 25mm wide
- 1 meter long
- Foil printed in black
Specifica
White | |
1 m | |
25 mm |
Plastic | |
6 mm | |
Ruler |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rulers